Tisk…
5-Bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33271-1G OR33271-5G
APOSOR33271-1GEA 4630 CZK
APOSOR33271-1G APOSOR33271-5G
5-Bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine 95%
5-Bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
Vzorec: C₈H₆BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01871728
CAS číslo: 478258-70-7