Tisk…
2-Chloro-5-nitrophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3327-1G OR3327-5G OR3327-25G
APOSOR3327-1GEA 622 CZK
APOSOR3327-1G APOSOR3327-5G APOSOR3327-25G
2-Chloro-5-nitrophenylboronic acid
2-Chloro-5-nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BClNO₄
MW: 201,37 g/mol
Bod tání: 236…238 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03095323
CAS číslo: 867333-29-7