Tisk…
3-(1-Azepanyl)-1-propanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Azepan-1-yl)propan-1-amine
OR33267-1G OR33267-5G
APOSOR33267-1GEA 5130 CZK
APOSOR33267-1G APOSOR33267-5G
3-(1-Azepanyl)-1-propanamine 95%
3-(1-Azepanyl)-1-propanamine
Vzorec: C₉H₂₀N₂
MW: 156,27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020990
CAS číslo: 3437-33-0