Tisk…
2-(2-Formyl-4-methoxyphenoxy)acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33266-1G OR33266-5G
APOSOR33266-1GEA 5130 CZK
APOSOR33266-1G APOSOR33266-5G
2-(2-Formyl-4-methoxyphenoxy)acetonitrile 95%
2-(2-Formyl-4-methoxyphenoxy)acetonitrile
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02082011
CAS číslo: 149384-09-8