Tisk…
2-Chloro-5-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-1,3-thiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33264-1G OR33264-5G
APOSOR33264-1GEA 7670 CZK
APOSOR33264-1G APOSOR33264-5G
2-Chloro-5-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-1,3-thiazole 95%
2-Chloro-5-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-1,3-thiazole
Vzorec: C₇H₆ClN₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01871711
CAS číslo: 453557-78-3