Tisk…
3-Hydroxypyrido[1,2-a]indole-10-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33263-1G OR33263-5G
APOSOR33263-1GEA 6950 CZK
APOSOR33263-1G APOSOR33263-5G
3-Hydroxypyrido[1,2-a]indole-10-carbonitrile 95%
3-Hydroxypyrido[1,2-a]indole-10-carbonitrile
Vzorec: C₁₃H₈N₂O
MW: 208.22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01568483
CAS číslo: 339106-98-8