Tisk…
4-Benzooxazol-2-ylphenylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(1,3-Benzoxazol-2-yl)aniline
OR33261-5G
APOSOR33261-5GEA 2110 CZK
APOSOR33261-5G
4-Benzooxazol-2-ylphenylamine 95%
4-Benzooxazol-2-ylphenylamine
Vzorec: C₁₃H₁₀N₂O
MW: 210,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00453046
CAS číslo: 20934-81-0