Tisk…
1-[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33254-1G OR33254-5G
APOSOR33254-1GEA 9560 CZK
APOSOR33254-1G APOSOR33254-5G
1-[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
1-[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone
Vzorec: C₁₂H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01568700
CAS číslo: 339105-37-2