4-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]morpholine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33253-1G
OR33253-5G
APOSOR33253-1GEA
7670
CZK
APOSOR33253-1G
APOSOR33253-5G
4-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]morpholine 95%
4-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]morpholine
Vzorec:
C₈H₁₁ClN₂OS MW: 218.71 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01443905 CAS číslo: 339105-10-1 |