Tisk…
Methyl-2-[(3-chloro-2,2-dimethylpropanoyl)amino]benzenecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33243-1G OR33243-25G OR33243-5G
APOSOR33243-1GEA 5130 CZK
APOSOR33243-1G APOSOR33243-25G APOSOR33243-5G
Methyl-2-[(3-chloro-2,2-dimethylpropanoyl)amino]benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-[(3-chloro-2,2-dimethylpropanoyl)amino]benzenecarboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₆ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00793430
CAS číslo: 339100-86-6