Tisk…
5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33239-1G OR33239-5G
APOSOR33239-1GEA 8700 CZK
APOSOR33239-1G APOSOR33239-5G
5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Vzorec: C₁₁H₈ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01935950
CAS číslo: 321848-49-1