2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-phenylpropanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33238-1G
OR33238-25G
OR33238-5G
APOSOR33238-1GEA
5130
CZK
APOSOR33238-1G
APOSOR33238-25G
APOSOR33238-5G
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-phenylpropanoic acid 95%
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-phenylpropanoic acid
Vzorec:
C₁₇H₁₅NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00664644 CAS číslo: 96017-10-6 |