Ethyl-3-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)propanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33236-1G
APOSOR33236-1GEA
7670
CZK
APOSOR33236-1G
Ethyl-3-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)propanoate 95%
Ethyl-3-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)propanoate
Vzorec:
C₉H₁₄N₂O₂ MW: 182,22 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02602292 CAS číslo: 18999-48-9 |