Tisk…
Ethyl-4-chloro-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33227-1G OR33227-5G
APOSOR33227-1GEA 15310 CZK
APOSOR33227-1G APOSOR33227-5G
Ethyl-4-chloro-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Ethyl-4-chloro-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₁ClN₂O₃
MW: 278,7 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00243732
CAS číslo: 339030-49-8