Tisk…
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33224-1G OR33224-5G
APOSOR33224-1GEA 2070 CZK
APOSOR33224-1G APOSOR33224-5G
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanol 95%
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanol
Vzorec: C₇H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00141692
CAS číslo: 20000-80-0