Tisk…
2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
OR33223-1G OR33223-5G
APOSOR33223-1GEA 5130 CZK
APOSOR33223-1G APOSOR33223-5G
2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide 95%
2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide
Vzorec: C₉H₉Cl₂NO₂
MW: 234,08 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00141691
CAS číslo: 20656-08-0