Tisk…
N-(2-Hydroxyethyl)-2-phenylacetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33222-1G OR33222-25G OR33222-5G
APOSOR33222-1GEA 5130 CZK
APOSOR33222-1G APOSOR33222-25G APOSOR33222-5G
N-(2-Hydroxyethyl)-2-phenylacetamide 95%
N-(2-Hydroxyethyl)-2-phenylacetamide
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043506
CAS číslo: 6269-99-4