Tisk…
Methylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3322-25G OR3322-5G OR3322-100G
APOSOR3322-25GEA 705 CZK
APOSOR3322-25G APOSOR3322-5G APOSOR3322-100G
Methylboronic acid 97%
Methylboronic acid
Vzorec: CH₅BO₂
Bod tání: 89…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002105
CAS číslo: 13061-96-6