4-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33204-1G
OR33204-5G
APOSOR33204-1GEA
15310
CZK
APOSOR33204-1G
APOSOR33204-5G
4-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline 95%
4-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
Vzorec:
C₁₁H₁₂N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07643299 CAS číslo: 94009-17-3 |