Tisk…
Methyl-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33202-1G
APOSOR33202-1GEA 9560 CZK
APOSOR33202-1G
Methyl-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Methyl-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₆H₇BrN₂O₂
MW: 219,04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056667
CAS číslo: 1232838-31-1