Tisk…
1-Chloro-4-(chloromethylsulphonyl)benzene, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: p-Chlorophenyl chloromethyl sulphone, (Chloromethyl)(4-chlorophenyl)dioxo-lambda~6~-sulphane
OR33200-1G
APOSOR33200-1GEA 9560 CZK
APOSOR33200-1G
1-Chloro-4-(chloromethylsulphonyl)benzene, technická kvalita
(Chloromethyl)(4-chlorophenyl)dioxo-lambda~6~-sulfane
Vzorec: C₇H₆Cl₂O₂S
MW: 225,09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00032558
CAS číslo: 5943-04-4