3-Acetamido-5-carboxyphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Acetamido-5-boronobenzoic acid
OR3320-1G
OR3320-5G
APOSOR3320-1GEA
9060
CZK
APOSOR3320-1G
APOSOR3320-5G
3-Acetamido-5-carboxyphenylboronic acid 98%
3-Acetamido-5-carboxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₉H₁₀BNO₅ MW: 222,990 g/mol Bod tání: 240…243 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08436066 CAS číslo: 108749-15-1 |