4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33199-1G
OR33199-5G
APOSOR33199-1GEA
15310
CZK
APOSOR33199-1G
APOSOR33199-5G
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarboxylic acid 95%
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarboxylic acid
Vzorec:
C₁₄H₁₀O₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03426480 CAS číslo: 193151-97-2 |