Tisk…
2-Iodo-1,4-benzenediamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33198-1G OR33198-5G
APOSOR33198-1GEA 705 CZK
APOSOR33198-1G APOSOR33198-5G
2-Iodo-1,4-benzenediamine 97%
2-Iodo-1,4-benzenediamine
Vzorec: C₆H₇IN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04971329
CAS číslo: 69951-01-5