Tisk…
3-(Dimethylamino)-1-(3-thienyl)-2-buten-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33195-1G OR33195-5G
APOSOR33195-1GEA 9560 CZK
APOSOR33195-1G APOSOR33195-5G
3-(Dimethylamino)-1-(3-thienyl)-2-buten-1-one 95%
3-(Dimethylamino)-1-(3-thienyl)-2-buten-1-one
Vzorec: C₁₀H₁₃NOS
MW: 195,29 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659591
CAS číslo: 885949-97-3