Tisk…
4-(1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-yl)benzenecarbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33193-1G OR33193-25G OR33193-5G
APOSOR33193-1GEA 5130 CZK
APOSOR33193-1G APOSOR33193-25G APOSOR33193-5G
4-(1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-yl)benzenecarbaldehyde 95%
4-(1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-yl)benzenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659581
CAS číslo: 79421-40-2