4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxobutyronitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33190-1G
APOSOR33190-1GEA
9660
CZK
APOSOR33190-1G
4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxobutyronitrile 95%
4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxobutyronitrile
Vzorec:
C₁₁H₁₁NO₂ MW: 189,22 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00158889 CAS číslo: 55234-56-5 |