Tisk…
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl)boronic acid
OR3319-1G OR3319-5G
APOSOR3319-1GEA 8500 CZK
APOSOR3319-1G APOSOR3319-5G
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid 98%
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₉H₉BN₂O₃
MW: 203,99 g/mol
Bod tání: 188…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08436062
CAS číslo: 913835-70-8