1-(3-Amino-4-piperidinophenyl)-1-ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33178-1G
OR33178-5G
APOSOR33178-1GEA
8700
CZK
APOSOR33178-1G
APOSOR33178-5G
1-(3-Amino-4-piperidinophenyl)-1-ethanone 95%
1-(3-Amino-4-piperidinophenyl)-1-ethanone
Vzorec:
C₁₃H₁₈N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00116065 CAS číslo: 30877-81-7 |