Tisk…
1-(3-Amino-4-morpholinophenyl)-1-ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33177-1G OR33177-5G
APOSOR33177-1GEA 15310 CZK
APOSOR33177-1G APOSOR33177-5G
1-(3-Amino-4-morpholinophenyl)-1-ethanone 95%
1-(3-Amino-4-morpholinophenyl)-1-ethanone
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00116066
CAS číslo: 217489-78-6