Tisk…
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33175-25G OR33175-5G
APOSOR33175-25GEA 0 CZK
APOSOR33175-25G APOSOR33175-5G
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425067
CAS číslo: 80353-94-2