Tisk…
N-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33172-1G OR33172-5G
APOSOR33172-1GEA 9560 CZK
APOSOR33172-1G APOSOR33172-5G
N-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine 95%
N-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine
Vzorec: C₈H₁₂N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03848700
CAS číslo: 40534-18-7