Tisk…
6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33166-1G OR33166-5G
APOSOR33166-1GEA 9560 CZK
APOSOR33166-1G APOSOR33166-5G
6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinic acid 95%
6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791234
CAS číslo: 210963-95-4