Tisk…
3-(Methylsulphanyl)benzenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Methylsulphanyl)phenol
OR33162-1G OR33162-5G
APOSOR33162-1GEA 7670 CZK
APOSOR33162-1G APOSOR33162-5G
3-(Methylsulphanyl)benzenol 95%
3-(Methylsulphanyl)benzenol
Vzorec: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11207488
CAS číslo: 3463-03-4