Tisk…
7-Cyclopropylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33159-1G OR33159-5G
APOSOR33159-1GEA 7670 CZK
APOSOR33159-1G APOSOR33159-5G
7-Cyclopropylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile 95%
7-Cyclopropylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₈N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03305760
CAS číslo: 866132-04-9