Tisk…
5-Methoxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33158-1G OR33158-5G
APOSOR33158-1GEA 15310 CZK
APOSOR33158-1G APOSOR33158-5G
5-Methoxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-Methoxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154.17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791232
CAS číslo: 26990-71-6