Tisk…
Methyl-1-(4-chlorophenyl)-4-oxo-1,4-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33151-1G OR33151-5G
APOSOR33151-1GEA 7670 CZK
APOSOR33151-1G APOSOR33151-5G
Methyl-1-(4-chlorophenyl)-4-oxo-1,4-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Methyl-1-(4-chlorophenyl)-4-oxo-1,4-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Vzorec: C₁₂H₉ClN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001289
CAS číslo: 453557-76-1