Tisk…
4-(2-Oxiranylmethoxy)benzenecarbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33150-1G OR33150-5G
APOSOR33150-1GEA 7670 CZK
APOSOR33150-1G APOSOR33150-5G
4-(2-Oxiranylmethoxy)benzenecarbonitrile 95%
4-(2-Oxiranylmethoxy)benzenecarbonitrile
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04117819
CAS číslo: 38791-92-3