Tisk…
1-(3-Acetylphenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33149-1G OR33149-5G
APOSOR33149-1GEA 7670 CZK
APOSOR33149-1G APOSOR33149-5G
1-(3-Acetylphenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone 95%
1-(3-Acetylphenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone
Vzorec: C₁₃H₁₅NO₂
MW: 217,27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02570851
CAS číslo: 453557-75-0