Tisk…
N-(3-Acetylphenyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33148-1G OR33148-25G OR33148-5G
APOSOR33148-1GEA 5130 CZK
APOSOR33148-1G APOSOR33148-25G APOSOR33148-5G
N-(3-Acetylphenyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 95%
N-(3-Acetylphenyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide
Vzorec: C₁₃H₁₆ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02187344
CAS číslo: 453557-74-9