Tisk…
3-Amino-3-(4-bromophenyl)acrylonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33137-1G OR33137-25G OR33137-5G
APOSOR33137-1GEA 5130 CZK
APOSOR33137-1G APOSOR33137-25G APOSOR33137-5G
3-Amino-3-(4-bromophenyl)acrylonitrile 95%
3-Amino-3-(4-bromophenyl)acrylonitrile
Vzorec: C₉H₇BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01871637
CAS číslo: 748807-82-1