Tisk…
1-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33130-1G OR33130-25G OR33130-5G
APOSOR33130-1GEA 5130 CZK
APOSOR33130-1G APOSOR33130-25G APOSOR33130-5G
1-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
1-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone
Vzorec: C₁₂H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01443772
CAS číslo: 182141-36-2