Tisk…
4-Cyanophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Cyanobenzeneboronic acid, (4-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-cyanophenyl)borane
OR3313-25G OR3313-5G OR3313-100G
APOSOR3313-25GEA 1240 CZK
APOSOR3313-25G APOSOR3313-5G APOSOR3313-100G
4-Cyanophenylboronic acid
4-Cyanophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BNO₂
MW: 146.94
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318968
CAS číslo: 126747-14-6