Tisk…
2-(4-Iodophenoxy)pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33128-1G
APOSOR33128-1GEA 5130 CZK
APOSOR33128-1G
2-(4-Iodophenoxy)pyrimidine 95%
2-(4-Iodophenoxy)pyrimidine
Vzorec: C₁₀H₇IN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01443687
CAS číslo: 330792-86-4