Tisk…
N-(4-Iodophenyl)cyclopropanecarboxamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33126-1G OR33126-5G
APOSOR33126-1GEA 5130 CZK
APOSOR33126-1G APOSOR33126-5G
N-(4-Iodophenyl)cyclopropanecarboxamide 95%
N-(4-Iodophenyl)cyclopropanecarboxamide
Vzorec: C₁₀H₁₀INO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01327898
CAS číslo: 23779-17-1