Tisk…
N-(4-Chlorobenzyl)urea 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Chlorobenzyl)urea
OR33123-1G OR33123-25G OR33123-5G
APOSOR33123-1GEA 5130 CZK
APOSOR33123-1G APOSOR33123-25G APOSOR33123-5G
N-(4-Chlorobenzyl)urea 95%
N-(4-Chlorobenzyl)urea
Vzorec: C₈H₉ClN₂O
MW: 184,63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01314630
CAS číslo: 65608-74-4