N-(4-Methylbenzyl)urea 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33121-1G
OR33121-25G
OR33121-5G
APOSOR33121-1GEA
5130
CZK
APOSOR33121-1G
APOSOR33121-25G
APOSOR33121-5G
N-(4-Methylbenzyl)urea 95%
N-(4-Methylbenzyl)urea
Vzorec:
C₉H₁₂N₂O MW: 164.21 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01314625 CAS číslo: 54582-34-2 |