3-Cyanophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3312-25G
OR3312-5G
APOSOR3312-25GEA
992
CZK
APOSOR3312-25G
APOSOR3312-5G
3-Cyanophenylboronic acid 98%
3-Cyanophenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₆BNO₂ Bod tání: 298 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01318967 CAS číslo: 150255-96-2 |