Tisk…
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33119-1G OR33119-25G OR33119-5G
APOSOR33119-1GEA 612 CZK
APOSOR33119-1G APOSOR33119-25G APOSOR33119-5G
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone 95%
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone
Vzorec: C₄H₂Br₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023641
CAS číslo: 5788-58-9