Tisk…
1-(4-Bromophenyl)-3-(dimethylamino)-2-buten-1-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33118-1G OR33118-5G
APOSOR33118-1GEA 7670 CZK
APOSOR33118-1G APOSOR33118-5G
1-(4-Bromophenyl)-3-(dimethylamino)-2-buten-1-one 97%
1-(4-Bromophenyl)-3-(dimethylamino)-2-buten-1-one
Vzorec: C₁₂H₁₄BrNO
MW: 268,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056661
CAS číslo: 178261-64-8